Merck
C-129
Clobazam-8-chloro isomer-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C10H13ClN2O2
Peso molecular:
306.70
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C3=CC=C(Cl)C=C3N1C)=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-14-9-11(17)7-8-13(14)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1
InChI key
CFQSNGPGPDIAQQ-FLBQOMCMSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suited for quantification of clobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi®, clobazam is a benzodiazepine used as an anxiolytic and anticonvulsant.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Onfi is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)