Thank you for calling this to our attention. Yes, D3 is substituted with 2 deuterium atoms. The correct structure for Brivaracetam can be seen in the attached image. This information will be updated shortly.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 238,00 € |
Acerca de este artículo
238,00 €
Quality Segment
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CN)CC(=O)O
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature (Snap-N-Spike®) |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
target_organs
Eyes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Brivaracetam-D3 solution (Supelco B-063) を最近購入しました。こちらの分子構造についての添付図は baclofen のものと思われます。こちらの分子構造をご教示ください(Brivaracetam と同じですか?)。また、D3 とは重水素3個に置換されていると考えてよろしいでしょうか?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-