This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 25B-NBOMe in LC/MS or GC/MS testing methods for forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology applications. Sold under street names such as New Nexus, N-Bomb, and 2CB, 25B-NBOMe is a very potent hallucinogen with active doses in the microgram range. This designer drug is a second generation 2C amine derivative of the phenethylamine 2C-B.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.