Acerca de este artículo
grade
certified reference material
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GMDCDXMAFMEDAG-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1