900125E
Avanti
17(S)-HDHA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E, ethanol solution
Sinónimos:
17(S)-hydroxy Docosahexaenoic acid
About This Item
Productos recomendados
formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E
concentración
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup