Documentos
890813P
Avanti
VSA 2
new
Sinónimos:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C94H147NO42
Número de CAS:
Peso molecular:
1963.15
Código UNSPSC:
12352211
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
vaccine development
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Vaccine development
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable