880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
18:0 PEG2000-OH PE
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
(targeted drug delivery)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable