Documentos clave
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
new
Sinónimos:
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C118H226N47
Peso molecular:
2303.37
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Aplicación
Advanced drug delivery
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable