870715P
Avanti
15:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870715P, powder
Sinónimos:
pentadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870715P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870715P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable