Merck
870316P
Avanti
N-hexadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-Hexadecyl polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C91H160N26O25
Peso molecular:
2018.40
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x25 mg (870316P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870316P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable