Merck
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H39NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
461.59
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable