Documentos clave
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H75NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
654.02
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Aplicación
Targeted drug delivery
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)