Merck
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H71N2O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
618.91
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available