850810C
Avanti
18:0-22:6 PC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (850810C-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Aplicación
Envase
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3