850187P
Avanti
08:0 PI(3)P
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-(phosphoinositol-3-phosphate) (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt); PIP[3′](8:0/8:0)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850187P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850187P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850187P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available