840039C
Avanti
18:0-18:1 PS
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SOPS; PS(18:0/18:1(9Z)); 110672
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (840039C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840039C
concentración
10 mg/mL (840039C-10mg)
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clave InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Descripción general
Aplicación
- in the preparation of liposomes
- for liposome binding assays
- to generate multilamellar phospholipid vesicles
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3