Merck
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H96N2O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
900.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
concentración
1 mg/mL (810609C-1mg)
tipo de lípido
phospholipids
ESR probes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)