810528C
Avanti
16:0 DNP Cap PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]hexanoyl] (ammonium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]caproyl] (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (810528C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810528C
concentración
10 mg/mL (810528C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3