Documentos clave
810281C
Avanti
TopFluor PC
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H83BF2N3O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
909.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810281C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810281C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810281C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810281C
concentración
1 mg/mL (810281C-10mg)
1 mg/mL (810281C-1mg)
1 mg/mL (810281C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphatidylcholines (PC) are the building blocks of eukaryotic membranes. PC is an important component of the mucosal layer of the colon and is a strong bilayer-forming lipid.
Aplicación
TopFluor PC has been used as a component in the for fluorescent studies using small unilamellar vesicles. It has also been used in the preparation of unilamellar phospholipid liposomes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance. It is used to treat fat embolism.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810281C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The
The Membranes of Cells (2016)
The
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Mammalian nonmuscle myosin II binds to anionic phospholipids with concomitant dissociation of the regulatory light chain
Liu X, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(48), 24828-24837 (2016)
Formation of supported lipid bilayers containing phase-segregated domains and their interaction with gold nanoparticles
Melby ES, et al.
Environmental science. Nano, 3(1), 45-55 (2016)
Optimizing a ultrahigh pressure liquid chromatography-time of flight-mass spectrometry approach using a novel sub-2 mum core-shell particle for in depth lipidomic profiling of Caenorhabditis elegans
Witting M, et al.
Journal of Chromatography A, 1359, 91-99 (2014)