810197C
Avanti
16:0-Pyr PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810197C
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphatidylcholine
About This Item
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810197C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810197C
concentración
1 mg/mL (810197C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C50H76NO8P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-29-47(52)56-39-45(40-58-60(54,55)57-38-37-51(2,3)4)59-48(53)30-24-21-18-15-16-19-22-26-41-31-32-44-34-33-42-27-25-28-43-35-36-46(41)50(44)49(42)43/h25,27-28,31-36,45H,5-24,26,29-30,37-40H2,1-4H3/t45-/m1/s1
Clave InChI
ZZLOWUUVDRBGKM-WBVITSLISA-N
Descripción general
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3