810164P
Avanti
16:0-12:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810164P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810164P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810164P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C