800821C
Avanti
18:0-16:0 DG
1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinónimos:
1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycerol; DG(18:0/16:0/0:0); 110883
About This Item
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (800821C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800821C
concentración
1 mg/mL (800821C-5mg)
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38)42-37(40)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3
Clave InChI
VYQDALBEQRZDPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3