Merck
792458C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-oleoyl-2- palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H82NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
760.08
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 2.5 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform
tipo de lípido
phospholipids
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792458C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable