790625C
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625C
Sinónimos:
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (790625C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625C
concentración
10 mg/mL (790625C-25mg)
tipo de lípido
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3