Documentos
790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
Sinónimos:
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Coag Reagent II is a lipid blend.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available