Documentos
700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H56O6
Número de CAS:
Peso molecular:
548.79
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable