Merck
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H48O
Número de CAS:
Peso molecular:
412.69
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Clave InChI
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)