700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadena SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable