700072P
Avanti
zymosterol-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(2,2,3,4,4-D5)-5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
About This Item
Productos recomendados
descripción
(2,2,3,4,4-d5)-zymosterol
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700072P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C3([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available