ATC429238367
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methyl-2-phenylpropanoyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-phenylpropanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
XSKYEGXKYATCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001208
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)