Merck
ATC413215833
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-2-chlorobenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.91
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H
Clave InChI
TZIQQJRRMJWMDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001135
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001135
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)