ATC311769351
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,2-Dimethyl-1,2,3-trihydroquinazolin-4-one
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-10(2)11-8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
BXJMRXBQNLKDCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS10097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)