Merck
ATC311765844
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(Aminosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
Clave InChI
PMXNPOJHBQDJKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00333
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)