Merck
ATC311765665
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 5-Amino-2-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
PSCXCIPPRCFAAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)