Merck
ATC311765233
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-3(6(9)14)1-2-4(13-5)7(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
WPPJGHKCGNVACP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00223
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)