ATC311763848
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(4-acetyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-10(16)14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-11(3-5-12)13(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
ZKYICYCPDDEYGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)