Merck
ATC311763584
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(aminomethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3,7H2,(H2,8,9)
Clave InChI
PHBVTMQLXNCAQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM00240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)