Merck
ATEH99E40C1D
AstaTech, Inc.
2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRIDO[2,3-B][1,4]THIAZINE-7-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]thiazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3S/c11-6-3-14-7-5(10-6)1-4(2-9-7)8(12)13/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
DIAWKFCBVNKMDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124427
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15498
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)