ATEH98DB31DF
AstaTech, Inc.
2-(OXAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE TFA
About This Item
Iupac Name
2-(oxazol-4-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-2-1-5-3-8-4-7-5;3-2(4,5)1(6)7/h3-4H,1-2,6H2;(H,6,7)
Clave InChI
ZSLRTJKQOSECSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT18667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)