Merck
ATEH9888497A
AstaTech, Inc.
2-BROMO-1-FLUORO-5-METHYL-3-NITROBENZENE
Seleccione un Tamaño
250 MG
263,59 €
1 G
662,96 €
5 G
1727,96 €
Referencia (SKU) del distribuidor: AT33509-250MG
263,59 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
263,59 €
1 G
662,96 €
5 G
1727,96 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: AT33509-250MG
263,59 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-5(9)7(8)6(3-4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
JUHSOFUPFHGQIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=245949
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT33509
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)