ATEH98739831
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(1-BENZHYDRYLAZETIDIN-3-YLIDENE)ACETATE
About This Item
Iupac Name
methyl (1-benzhydryl-3-azetidinylidene)acetate
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-22-18(21)12-15-13-20(14-15)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-12,19H,13-14H2,1H3
Clave InChI
PCTFTVPSYXDECJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10119
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)