Merck
ATEH980295AB
AstaTech, Inc.
(R)-5-OXOTETRAHYDROFURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.55
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2R)-5-oxotetrahydro-2-furancarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3/c6-5(8)3-1-2-4(7)9-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clave InChI
NNDIFJWAEOADAZ-GSVOUGTGSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=197092
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT19708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)