ATEH97E80629
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIOL
About This Item
Iupac Name
1-methylcyclohexane-1,4-diol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(9)4-2-6(8)3-5-7/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YXZQSMBYXJWRSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT27845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)