Merck
ATEH97B58377
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-N-(4-((S)-5-((5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDO)METHYL)-2-OXOOXAZOLIDIN-3-YL)PHENYL)-N-(2-(2-OXO-2-((((S)-2-OXO-3-(4-(3-OXOMORPHOLINO)PHENYL)OXAZOLIDIN-5-YL)METHYL)AMINO)ETHOXY)ETHYL)THIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
871.78
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-N-(4-((S)-5-((5-chlorothiophene-2-carboxamido)methyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)-N-(2-(2-oxo-2-((((S)-2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)amino)ethoxy)ethyl)thiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C38H36Cl2N6O10S2/c39-31-11-9-29(57-31)35(49)42-18-28-20-46(38(52)56-28)26-7-3-24(4-8-26)44(36(50)30-10-12-32(40)58-30)14-16-53-21-33(47)41-17-27-19-45(37(51)55-27)25-5-1-23(2-6-25)43-13-15-54-22-34(43)48/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,41,47)(H,42,49)/t27-,28-/m0/s1
Clave InChI
CYLLZCQTBKRWBP-NSOVKSMOSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121078
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F19394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)