Merck
ATEH95EB77AB
AstaTech, Inc.
3-METHYL-4-NITROPHENYL ACETATE
Seleccione un Tamaño
1 G
352,88 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D84406-1G
352,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
352,88 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D84406-1G
352,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methyl-4-nitrophenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-5-8(14-7(2)11)3-4-9(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZANBTPPDVPZODR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204826
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84406
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)