Merck
ATEH95EB7752
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-FLUORO-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-3-OL
Seleccione un Tamaño
250 MG
674,94 €
1 G
1487,01 €
5 G
4904,33 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C92691-250MG
674,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
674,94 €
1 G
1487,01 €
5 G
4904,33 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C92691-250MG
674,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-8-4(10)1-2-6-7(8)5(11)3-12-6/h1-2,5,11H,3H2
Clave InChI
IRFNWOYKAKQHOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175126
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)