Merck
ATEH95E04DE7
AstaTech, Inc.
2,3-DIFLUORO-5-FORMYLBENZONITRILE
Seleccione un Tamaño
100 MG
568,44 €
250 MG
1122,24 €
1 G
2661,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C92446-100MG
568,44 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
568,44 €
250 MG
1122,24 €
1 G
2661,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C92446-100MG
568,44 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-difluoro-5-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F2NO/c9-7-2-5(4-12)1-6(3-11)8(7)10/h1-2,4H
Clave InChI
KZGAMKRGVDBDBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174866
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92446
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)