Merck
ATEH75DC017E
AstaTech, Inc.
5-FORMYLFURAN-2-CARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-formyl-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H3NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
Clave InChI
PUQKOVRPNHYQIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172881
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90474
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)