Merck
ATEH11AB253D
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 7-BROMO-5-OXA-2-AZASPIRO[3.4]OCTANE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 7-bromo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18BrNO3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
BFMNMRHGKNUVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122997
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13963
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)