Merck
ATEH04309E31
AstaTech, Inc.
2-(1-BENZYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c15-12(16)6-11-7-13-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9H,6,8H2,(H,15,16)
Clave InChI
PEADHPPLQIYZAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121908
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11887
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)